Carbonylbis(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Fournisseur: Merck
Synonyms: Carbonylchlorobis(triphenylphosphine)rhodium(I), Bis(triphenylphosphine)carbonylrhodium(I) Chloride, Chlorocarbonylbis(triphenylphosphine)rhodium(I)
8.14069.0001
8.14069.0001EA 0 EUR InStock
8.14069.0001
Carbonylbis(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Carbonylbis(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Formule: C₃₇H₃₀ClOP₂Rh
MW: 690,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044273
Numéro CAS: 13938-94-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 224 - 227 °C decomposes
Molar Mass 690.95 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité