Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sebaconitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: 1,8-Dicyanooctane, Sebacic acid dinitrile

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14070.0025
8.14070.0025EA 74.1 EUR InStock
8.14070.0025
Sebaconitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sebaconitrile


Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Densité: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00019900
Numéro CAS: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 7 - 8 °C
Molar Mass 164.24 g/mol
Boiling Point 199 - 204 °C (20 hPa)
Flash Point 93 °C
Refractive Index 1.4474 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Decanedinitrile, Decanedioic acid dinitrile, Sebaconitrile
Hill Formula C10H16N2
Chemical Formula CN(CH2)8CN

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité