Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: L(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3-methyl-butan-1-ol, L-Valinol, L(+)-Valinol

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200

8.14082.0001
8.14082.0001EA 16 EUR InStock
8.14082.0001
(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol


Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Point d'ébullition: 187
Point de fusion: 31…32 °C
Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064296
Numéro CAS: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5
ONU: 2811
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 31 - 32 °C
Molar Mass 103.16 g/mol
Boiling Point 91 - 92 °C (13 hPa)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4548 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Synonyms L-Valinol
Hill Formula C5H13NO
Chemical Formula CH3(CH3)CHCH(NH2)CH2OH

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..