Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide 3-(diméthylamino)benzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14112.0025
8.14112.0025EA 50.5 EUR InStock
8.14112.0025
Acide 3-(diméthylamino)benzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 3-(diméthylamino)benzoïque


Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…152 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002497
Numéro CAS: 99-64-9
EINECS: 202-775-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 149 - 152 °C
Molar Mass 165.19 g/mol
Hill Formula C9H11NO2
Chemical Formula 3-((CH3)2N)C6H4COOH

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité