L(-)-Mentol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14113.0100
8.14113.0100EA 64.5 EUR InStock
8.14113.0100
L(-)-Mentol, Sigma-Aldrich®
L(-)-Mentol
Formule: C₁₀H₂₀O
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…44 °C
Densité: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062979
Numéro CAS: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 490 mg/l (25 °C)
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 156.26 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
Boiling Point 216 °C
Flash Point 101 °C
Density 0.890 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité