Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de (1-butyl)triphénylphosphonium pour la synthèse

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Butyltriphenylphosphonium chloride

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14141.0010
8.14141.0010EA 71.7 EUR InStock
8.14141.0010
Chlorure de (1-butyl)triphénylphosphonium pour la synthèse
Chlorure de (1-butyl)triphénylphosphonium


Formule: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Cl
MW: 354,86 g/mol
Point de fusion: 222…226 °C
Point d'éclair: >270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040546
Numéro CAS: 13371-17-0
EINECS: 236-443-3
ONU: 3464
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 223 - 226 °C
Molar Mass 354.85 g/mol
Flash Point 270 °C
Synonyms Triphenylbutylphosphonium chloride
Hill Formula C22H24ClP
Chemical Formula (C6H5)3P+C4H9Cl-

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité