Ethylene glycolbismercaptoacetate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Ethylene Mercaptoacetate, Ethylene Bis(thioglycolate)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14145.0100
8.14145.0100EA 88.1 EUR InStock
8.14145.0100
Ethylene glycolbismercaptoacetate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Ethylene glycolbismercaptoacetate
Formule: C₆H₁₀O₄S₂
MW: 210,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004875
Numéro CAS: 123-81-9
EINECS: 204-653-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 20 g/l (20 °C)
Molar Mass 210.27 g/mol
Boiling Point 137 - 139 °C (2 hPa)
Density 1.32 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité