Pipérazine-2,5-dione pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14160.0025
8.14160.0025EA 130 EUR InStock
8.14160.0025
Pipérazine-2,5-dione pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Pipérazine-2,5-dione
Formule: C₄H₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00006009
Numéro CAS: 106-57-0
EINECS: 203-411-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 142 g/l (20 °C)
Molar Mass 114.1 g/mol
Synonyms Glycinanhydride, 2,5-Diketopiperazine
Hill Formula C4H6N2O2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité