Acide iminodi(acétique) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14165.0250
8.14165.0250EA 36.1 EUR InStock
8.14165.0250
Acide iminodi(acétique) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide iminodi(acétique)
Formule: C₄H₇NO₄
MW: 133,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004280
Numéro CAS: 142-73-4
EINECS: 205-555-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 42 g/l (20 °C)
Melting Point 247 °C (decomposition)
Molar Mass 133.10 g/mol
pH 2.2 - 2.3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hill Formula C4H7NO4
Chemical Formula HN(CH2COOH)2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité