Polyethylene glycol dimethylether, M.W. 500 stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Poly(ethylene glycol) dimethyl ether Mn 250
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14171.0500
8.14171.0500EA 105 EUR InStock
8.14171.0500
Polyethylene glycol dimethylether, M.W. 500 stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycoldimethylether
Formule: H₃C(OCH₂CH₂)nOCH₃
Numéro MDL: MFCD00147972
Numéro CAS: 24991-55-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 13 °C
Molar Mass 530.65 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 220 °C
Refractive Index 1.454 (20 °C, 589 nm)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH (100 g/l, H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 360 °C
Viscosity kinematic 15 mm2/s (40 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité