Polyethylene glycol dimethylether, M.W. 250 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Poly(ethylene glycol) dimethyl ether Mn 250
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14173.0500
8.14173.0500EA 110 EUR InStock
8.14173.0500
Polyethylene glycol dimethylether, M.W. 250 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycoldimethylether
Formule: H₃C(OCH₂CH₂)nOCH₃
Numéro MDL: MFCD00147972
Numéro CAS: 24991-55-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -23 °C
Molar Mass 250 g/mol
Boiling Point 250 °C
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 137 °C
Refractive Index 1.439 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.5 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH (100 g/l, H2O, 20 °C) neutral
Viscosity kinematic 7.8 mm2/s (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité