Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutyrylacétate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14190.0050
8.14190.0050EA 116 EUR InStock
8.14190.0050
Isobutyrylacétate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Isobutyrylacétate de méthyle


Formule: C₇H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00040499
Numéro CAS: 42558-54-3
EINECS: 418-900-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 43.6 g/l (20 °C)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 144.17 g/mol
Boiling Point 192 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Explosion Limit 1.29 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 280 °C
Synonyms Isobutyrylacetic acid methyl ester, Methyl 4-methyl-3-oxopentanoate
Hill Formula C7H12O3
Chemical Formula CH3CH(CH3)COCH2COOCH3

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité