4,4'-Thiodiphénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 4,4'-Thiodiphenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14209.0100
8.14209.0100EA 24.7 EUR InStock
8.14209.0100
4,4'-Thiodiphénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4,4'-Thiodiphénol
Formule: C₁₂H₁₀O₂S
MW: 218,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002349
Numéro CAS: 2664-63-3
EINECS: 220-197-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 149 - 152 °C
Molar Mass 218.26 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité