2-Méthyl-2-thiazoline
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-Methyl-4,5-dihydrothiazole
8.14232.0010
8.14232.0010EA 0 EUR InStock
8.14232.0010
2-Méthyl-2-thiazoline
2-Méthyl-2-thiazoline
Formule: C₄H₇NS
MW: 101,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005314
Numéro CAS: 2346-00-1
EINECS: 219-071-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -101 °C
Molar Mass 101.17 g/mol
Boiling Point 144 - 146 °C (1013 hPa)
Flash Point 37 °C
Refractive Index 1.5211 (20 °C, 589 nm)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité