Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Pyridinium tribromide, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Pyridinium bromide perbromide, Monopyridin-1-ium tribromide, Pyridine hydrobromide perbromide

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14345.0050
8.14345.0050EA 82.7 EUR InStock
8.14345.0050
Pyridinium tribromide, Sigma-Aldrich®
Pyridinium tribromide


Formule: C₅H₆Br₃N
MW: 319,82 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013223
Numéro CAS: 39416-48-3
EINECS: 254-446-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.17 g/l (20 °C)
Melting Point -8 °C
Molar Mass 183.12 g/mol
Boiling Point 240 - 242 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 118 °C
Refractive Index 1.457 (25 °C, 589 nm)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 215 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité