Stéarate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Stearic acid ethyl ester, Ethyl octadecanoate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14352.5000
8.14352.5000EA 0 EUR InStock
8.14352.5000
Stéarate d'éthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Stéarate d'éthyle
Formule: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312.54 g/mol
Point d'ébullition: 365
Point de fusion: 31
Densité: 0.8973 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009006
Numéro CAS: 111-61-5
EINECS: 203-887-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 22 - 26 °C
Molar Mass 312.53 g/mol
Boiling Point 224 °C
Flash Point 112 °C
Refractive Index 1.4292 (40 °C, 589 nm)
Synonyms Stearic acid ethyl ester
Hill Formula C20H40O2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité