L-Homosérine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14359.0001
8.14359.0001EA 132 EUR InStock
8.14359.0001
L-Homosérine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
L-Homosérine
Formule: C₄H₉NO₃
Point de fusion: 203 °C
Numéro MDL: MFCD00063090
Numéro CAS: 672-15-1
EINECS: 211-590-6
Merck Index: 13,04760
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1100 g/l (30 °C)
Molar Mass 119.12 g/mol
Hill Formula C4H9NO3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité