(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine pour la synthèse
Fournisseur: Merck
8.14399.0001
8.14399.0001EA 0 EUR InStock
8.14399.0001
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine pour la synthèse
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Formule: C₁₄H₁₉FeN
MW: 257,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066273
Numéro CAS: 31886-58-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité