2-(Triméthylsilyl)thiazole
Fournisseur: Merck
8.14407.0001
8.14407.0001EA 0 EUR InStock
8.14407.0001
2-(Triméthylsilyl)thiazole
2-(Triméthylsilyl)thiazole
Formule: C₆H₁₁NSSi
MW: 157.31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066274
Numéro CAS: 79265-30-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité