Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(Hydroxyméthyl)phtalimide, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)isoindoline-1,3-dione

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14422.0100
8.14422.0100EA 59.3 EUR InStock
8.14422.0100
N-(Hydroxyméthyl)phtalimide, Sigma-Aldrich®
N-(Hydroxyméthyl)phtalimide


Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Point d'ébullition: 415 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…150 °C
Numéro MDL: MFCD00005899
Numéro CAS: 118-29-6
EINECS: 204-241-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 149 - 150 °C
Molar Mass 177.16 g/mol
Hill Formula C9H7NO3

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité