Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-propylvalérique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2-Propylpentanoic acid, Valproic Acid, 2,2-Di-n-propylacetic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14439.0025
8.14439.0025EA 74 EUR InStock
8.14439.0025
Acide 2-propylvalérique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 2-propylvalérique


Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Densité: 0.905 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002672
Numéro CAS: 99-66-1
EINECS: 202-777-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10049
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2 g/l (20 °C)
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 220 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 111 °C
Explosion Limit 1 %(V)
Density 0.905 g/cm3 (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité