Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-3-méthoxy-2-propanol, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3-methoxypropan-2-ol, 3-Chloro-1-methoxy-2-propanol

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14513.0025
8.14513.0025EA 79.4 EUR InStock
8.14513.0025
1-Chloro-3-méthoxy-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-3-méthoxy-2-propanol


Formule: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Densité: 1.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018935
Numéro CAS: 4151-97-7
EINECS: 223-982-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 124.56 g/mol
Boiling Point 171 °C
Flash Point 72 °C
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité