Sulphate de bis (8-hydroxyquinolinium) monohydraté, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14528.0100
8.14528.0100EA 51.7 EUR InStock
8.14528.0100
Sulphate de bis (8-hydroxyquinolinium) monohydraté, Sigma-Aldrich®
Sulphate de bis (8-hydroxyquinolinium) monohydraté
Formule: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
Numéro MDL: MFCD00149610
Numéro CAS: 207386-91-2
EINECS: 205-137-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 177 °C
Molar Mass 406.41 g/mol
pH 3.2 (H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité