(±)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione, DL-Camphoroquinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14531.0010
8.14531.0010EA 162 EUR InStock
8.14531.0010
(±)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(±)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064160
Numéro CAS: 10373-78-1
EINECS: 233-814-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 198 - 201 °C
Molar Mass 166.22 g/mol
Synonyms 2,3-Bornanedione
Hill Formula C10H14O2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité