Ether de pétrole, 140…180 °C, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14563.9156
8.14563.9156EA 0 EUR InStock
8.14563.9156
Ether de pétrole, 140…180 °C, EMPLURA®, Supelco®
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 140…180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –15 °C
Densité: 0.77 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-82-1
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3 III
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
156 kg 8.14563.9156
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..