Azodicarboxylate de diisopropyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Diisopropyl diazene-1,2-dicarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14566.0051
8.14566.0051EA 120 EUR InStock
8.14566.0051
Azodicarboxylate de diisopropyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Azodicarboxylate de diisopropyle
Formule: C₈H₁₄N₂O₄
MW: 202,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008875
Numéro CAS: 2446-83-5
EINECS: 219-502-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 202.2 g/mol
Boiling Point 75 °C (33.3 Pa)
Vapor Pressure 1.04 hPa (20 °C)
Flash Point 106 °C
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité