2-(2-(2-Méthoxyéthoxy)éthoxy)éthanol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: mPEG3-Alcohol, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)ethanol, Methyl triglycol, m-PEG3-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14587.1000
8.14587.1000EA 106 EUR InStock
8.14587.1000
2-(2-(2-Méthoxyéthoxy)éthoxy)éthanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-(2-Méthoxyéthoxy)éthoxy)éthanol
Formule: C₇H₁₆O₄
MW: 164,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002875
Numéro CAS: 112-35-6
EINECS: 203-962-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 245 - 255 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 133 °C
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 210 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité