Diacétate de propane-1,2-diyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Propane-1,2-diyl diacetate, 1,2-Propylene glycol diacetate, 1,2-Propanediol diacetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14588.1000
8.14588.1000EA 60.7 EUR InStock
8.14588.1000
Diacétate de propane-1,2-diyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Diacétate de propane-1,2-diyle
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,1678 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026201
Numéro CAS: 623-84-7
EINECS: 210-817-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 90 g/l (20 °C)
Molar Mass 160.16 g/mol
Boiling Point 190 - 191 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Explosion Limit 2.8 - 12.7 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 431 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité