Sodium peroxyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14606.0100
8.14606.0100EA 67.6 EUR InStock
8.14606.0100
Sodium peroxyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sodium peroxyde
Formule: Na₂O₂
Point de fusion: 660 °C
Densité: 2.805 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003497
Numéro CAS: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
ONU: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 100 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 660 °C
Molar Mass 77.98 g/mol
Bulk Density 1138 kg/m3
Density 2.8 g/cm3 (20 °C)
pH 12.8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité