Diiodure d'éthylenediammonium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Ethylenediamine dihydroiodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14619.0025
8.14619.0025EA 59.3 EUR InStock
8.14619.0025
Diiodure d'éthylenediammonium, Sigma-Aldrich®
Diiodure d'éthylenediammonium
Formule: C₂H₁₀I₂N₂
MW: 315,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035535
Numéro CAS: 5700-49-2
EINECS: 227-186-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 315.92 g/mol
pH 4.0 - 6.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C2H10I2N2
Chemical Formula C2H8N2*2HI
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité