n-Tridécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14631.0025
8.14631.0025EA 58.2 EUR InStock
8.14631.0025
n-Tridécane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
n-Tridécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Point d'ébullition: 235.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5.5 °C
Densité: 0.7564 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008979
Numéro CAS: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (25 °C) practically insoluble
Melting Point -5 °C
Molar Mass 184.36 g/mol
Boiling Point 235 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Explosion Limit 0.6 - 6.5 %(V)
Density 0.757 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 204 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité