Antimoine (III) chlorure ≥99.0% (par iodométrie) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14656.9045
8.14656.9045EA 0 EUR InStock
8.14656.9045
Antimoine (III) chlorure ≥99.0% (par iodométrie) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Antimony (III) chloride
Formule: SbCl₃
Numéro MDL: MFCD00011212
Numéro CAS: 10025-91-9
ONU: 1733
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 931 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 73 °C
Molar Mass 228.1 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.16 hPa (20 °C)
Density 3.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Synonyms Antimonous acid, Antimony trichloride
Hill Formula Cl3Sb
Chemical Formula SbCl3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité