4,4'-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14676.0025
8.14676.0025EA 42.1 EUR InStock
8.14676.0025
4,4'-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4,4'-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline)
Formule: C₂₁H₂₈Cl₂N₂
MW: 379,3664 g/mol
Numéro MDL: MFCD00071551
Numéro CAS: 106246-33-7
EINECS: 402-130-7
ATTEINDRE: 01-0000015192-78
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 88 - 90 °C
Molar Mass 379.37 g/mol
Bulk Density 610 - 650 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité