Chloroformiate de benzyle stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14688.0250
8.14688.0250EA 194 EUR InStock
8.14688.0250
Chloroformiate de benzyle stabilisé, Sigma-Aldrich®
Chloroformiate de benzyle
Formule: C₈H₇ClO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000640
Numéro CAS: 501-53-1
EINECS: 207-925-0
ONU: 1739
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -18 °C
Molar Mass 170.59 g/mol
Boiling Point 178 - 180 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 590 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité