4,5-Diamino-6-hydroxy-2-pyrimidinethiol hemisulphate-1,5-hydrate zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Bis(6-amino-4-oxo-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinaminium) sulphate, 4(1H)-Pyrimidinone, 5,6-diamino-2,3-dihydro-2-thioxo-, sulphate (2:1)
MQ200
8.14702.0005
8.14702.0005EA 85.8 EUR InStock
8.14702.0005
4,5-Diamino-6-hydroxy-2-pyrimidinethiol hemisulphate-1,5-hydrate zS, Sigma-Aldrich®
4,5-Diamino-6-hydroxy-2-pyrimidinethiol hemisulphate-1,5-hydrate
Formule: C₈H₁₄N₈O₆S₃
MW: 414.442 g/mol
Numéro CAS: 207226-25-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7839a05d85dc657a9074ce612b1f9a2f6f960c5e&vid=7839a05d85dc657a9074ce612b1f9a2f6f960c5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 235 °C
Hill Formula C8H14N8O6S3*(H2O)n
Assay ≥97,0% (a/a)
Identity Passes test
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle 5 g 8.14702.0005
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité