4-tert-Butylcalix[4]arene pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: p-tert-Butylcalix[4]arene
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14707.0001
8.14707.0001EA 118 EUR InStock
8.14707.0001
4-tert-Butylcalix[4]arene pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylcalix[4]arene
Formule: C₄₄H₅₆O₄
MW: 648.93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066280
Numéro CAS: 60705-62-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 344 - 347 °C
Molar Mass 648.92 g/mol
Hill Formula C44H56O4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité