Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14722.0100
8.14722.0100EA 74.1 EUR InStock
8.14722.0100
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine


Formule: C₉H₂₀N₂
MW: 156,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005984
Numéro CAS: 36768-62-4
EINECS: 253-197-2
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 12 - 15 °C
Molar Mass 156.27 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure = - 20 hPa (20 °C)
Flash Point 75 °C
Refractive Index 1.469 (25 °C)
Density 0.893 g/cm3 (20 °C)
pH 12.3 (99 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité