2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one sulphate, 4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine sulphate, 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14764.0025
8.14764.0025EA 55 EUR InStock
8.14764.0025
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
Formule: C₄H₉N₅O₅S
MW: 239,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012785
Numéro CAS: 39267-74-8
EINECS: 254-393-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 350 °C
Bulk Density 480 kg/m3
pH 2 - 3 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C4H9N5O5S
Chemical Formula C4H7N5O . x H2SO4
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité