Mélange o-Dichlorobenzène : Phénol (50:50) (p/p) pour la synthèse, pour mesurer la viscosité selon la norme DIN 53728, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14765.2500
8.14765.2500EA 581 EUR InStock
8.14765.2500
Mélange o-Dichlorobenzène : Phénol (50:50) (p/p) pour la synthèse, pour mesurer la viscosité selon la norme DIN 53728, Sigma-Aldrich®
Mélange o-Dichlorobenzène : Phénol
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 2810
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of phenole (GC, weight%) 48.0 - 52.0 %
Water (K. F.) ≤ 200 ppm
Assay of dichloro benzene (GC, weight%) 48.0 - 52.0 %
Colourless liquid passes test
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 2,5 L 8.14765.2500
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité