5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Synonyms: 5-(4-Fluorophenyl)nicotinaldehyde
8.14808.0010
8.14808.0010EA 0 EUR InStock
8.14808.0010
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde pour la synthèse
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₂H₈FNO
MW: 201,2000 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093924
Numéro CAS: 381684-96-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité