Di(N-succinimidyl) carbonate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14971.0005
8.14971.0005EA 150 EUR InStock
8.14971.0005
Di(N-succinimidyl) carbonate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Di(N-succinimidyl) carbonate
Formule: C₉H₈N₂O₇
MW: 256,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009767
Numéro CAS: 74124-79-1
EINECS: 277-730-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 188 - 191 °C
Molar Mass 256.17 g/mol
Molecular weight 256,17 g/mol
Melting point +188...+191 °C
Assay (HPLC, area%) ≥98% (a/a)
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité