Butyrate d'hexyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Butyric acid hexyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14992.0250
8.14992.0250EA 131 EUR InStock
8.14992.0250
Butyrate d'hexyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Butyrate d'hexyle
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Densité: 0.865 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00048884
Numéro CAS: 2639-63-6
EINECS: 220-136-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point -78 °C
Molar Mass 172.27 g/mol
Boiling Point 208 °C
Flash Point 83 °C
Density 0.865 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Butyric acid hexyl ester, Hexyl butanoate
Hill Formula C10H20O2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité