Acétate d'ammonium-D7
Fournisseur: Merck
8.15010.0005
8.15010.0005EA 0 EUR InStock
8.15010.0005
Acétate d'ammonium-D7
Ammonium acetate-[D7]
Formule: D₃CCOOND₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190378
Numéro CAS: 194787-05-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité