Bromure de deutérium 48% dans le D₂O (99% D) (isotopique)
Fournisseur: Merck
Synonyms: Hydrogen bromide-D1
8.15015.0010
8.15015.0010EA 0 EUR InStock
8.15015.0010
Bromure de deutérium 48% dans le D₂O (99% D) (isotopique)
Bromure de deutérium
Formule: DBr
MW: 81.9
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044232
Numéro CAS: 13536-59-9
EINECS: 236-894-6
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle 10 mL 8.15015.0010
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité