Acide acétique-D1
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Ethanoic acid-D1
8.15035.0050
8.15035.0050EA 0 EUR InStock
8.15035.0050
Acide acétique-D1
Acide acétique-D1
Formule: C₂H₃DO₂
MW: 61,04 g/mol
Point d'ébullition: 116 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051050
Numéro CAS: 758-12-3
EINECS: 212-059-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité