Malonic acid-[D₄] (99.5% D) pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Malonic acid-[²H₄]
8.15049.0025
8.15049.0025EA 0 EUR InStock
8.15049.0025
Malonic acid-[D₄] (99.5% D) pour spectroscopie RMN
Malonic acid-[D₄]
Formule: C₃D₄O₄
MW: 108,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 813-56-9
EINECS: 212-385-4
Merck Index: 13,05732
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité