2,4-Diquinolinecarboxylic acid pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Quinoline-2,4-dicarboxylic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.15103.0025
8.15103.0025EA 201 EUR InStock
8.15103.0025
2,4-Diquinolinecarboxylic acid pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,4-Diquinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₇NO₄
Numéro CAS: 5323-57-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 229 °C
Molar Mass 217.18 g/mol
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité