Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Diaminobenzophénone, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Bis(4-aminophenyl)methanone, 4,4′-Diaminobenzophenone

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.15111.0025
8.15111.0025EA 320 EUR InStock
8.15111.0025
4,4'-Diaminobenzophénone, Sigma-Aldrich®
4,4'-Diaminobenzophénone


Formule: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038138
Numéro CAS: 611-98-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 242 - 246 °C
Molar Mass 212.25 g/mol

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité