Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-Arginine chlorhydrate ≥99% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.16001.0100
8.16001.0100EA 78.1 EUR InStock
8.16001.0100
(S)-(+)-Arginine chlorhydrate ≥99% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
L-Arginine hydrochloride


Formule: C₆H₁₅ClN₄O₂
Point de fusion: 218 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064550
Numéro CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (argentometric) ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l) +21.5 - +23.0 °
Identity (IR) passes test
Bulk Density 1250 kg/m3
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 5.7 (100 g/l, H2O, 20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité