L(+)-Leucine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16009.0100
8.16009.0100EA 72.8 EUR InStock
8.16009.0100
L(+)-Leucine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
L(+)-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002617
Numéro CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 24 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C (decomposition)
Molar Mass 131.18 g/mol
Bulk Density 300 - 400 kg/m3
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (20 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité